Learn More
Honeywell™ Protectores faciales Supervizor
Código de producto. 15670324
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Visera de diadema de trinquete
Visor de acetato transparente de 200 mm
Visor de policarbonato transparente de 230 mm
Lens Material:
Acetato
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Modelo:
SV9AC
SV9PC
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Lens Material unitSize Modelo
15670324 Visera de diadema de trinquete Policarbonato paquete de 10 -
11836990 Visor de acetato transparente de 200 mm Acetato cada uno SV9AC
11826990 Visor de policarbonato transparente de 230 mm Policarbonato cada uno SV9PC
11816990 Visera de diadema de trinquete Policarbonato cada uno -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15670324 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1002297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.30€
    296.99€ / paquete de 10
    Ahorro 129.31€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gama de protecciones faciales instaladas en el casco robustas y de alta resistencia con compatibilidad con protección auditiva. Las protecciones faciales Sperian™ Honeywell™ Supervizor tienen una amplia selección de viseras que se pueden adapt
  • Se recomienda su uso en los sectores de química y silvicultura, entre otros
  • Protege frente a peligros como la abrasión, partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, gases, vapores y humo
  • Máxima protección, lo que permite un movimiento de la cabeza completo, sin restricciones
  • El visor plegado elimina huecos y su perfil sigue el contorno de la cara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Visera de diadema de trinquete
Tipo de producto Protector Supervizor
N.° por paquete 1 unidad
Lens Material Policarbonato