Learn More
Sperian Protection™ Guantes de protección térmica RAE8815
Código de producto. 11861751
Change view
Click to view available options
Tamaño:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
11861751 1 cada uno
1 options
Código de producto. 11861751 Proveedor Sperian Protection™ N.º de proveedor RAE8815
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El algodón cepillado se utiliza en el interior y el exterior de estos guantes para proporcionar termoprotección y comodidad. Los guantes de protección térmica RAE™ Sperian Protection8815 están diseñados con un gran puño protector hecho de lona.
  • Adecuados para la manipulación de piezas calientes en los sectores de la mecánica o el vidrio.
  • Interior y exterior de 100 % algodón cepillado para proporcionar aislamiento térmico y comodidad.
  • Forro de algodón para una mayor comodidad y absorción del sudor.
  • Pulgar recto.
  • Puño de lona.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE categoría II sobre riesgos intermedios. Normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 407-2004 sobre riesgos térmicos, CE categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE 0075/797/162/06/12/0490, número de declaración CE 0075/797/162/06/12/0490
Clasificación Movilidad: 5
Material del manguito Lona
Cut Resistance Rating 2
Acabado exterior Algodón cepillado
Material Algodón
Tipo de producto Guantes
Tamaño 1
Temperature (Metric) Max 200 °C
Revestimiento Interior de algodón cepillado
Modelo RAE8815
Índice de pinchazos 1
Resistente a Altas temperaturas
Clasificación de desgarro 2
Estilo de pulgar Recto
Longitud (métrico) 34 cm
Longitud del puño (métrico) 15 cm