Learn More
Honeywell™ Zapatos de seguridad Mont-Blanc S3
Código de producto. 12681283
Change view
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12681283 39 cada uno
11837000 38 paquete de 2
11831771 40 cada uno
11841771 41 cada uno
11851771 42 cada uno
11871771 44 cada uno
11861771 43 cada uno
11881771 45 cada uno
12671283 38 cada uno
12661283 37 cada uno
12601293 41 cada uno
12611293 42 cada uno
12631293 44 cada uno
12651293 46 cada uno
12641293 45 cada uno
12661293 47 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 12681283 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 623321539/7
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva Europea 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) For food services, pharmaceutical and medical use
Material Cuero
Tamaño 39
Características exclusivas Entresuela de acero antiperforación, color blanco, fabricado con poliuretano de densidad doble
Material de la suela Poliuretano de doble densidad
Modelo Slip-on safety
Material del dedo del pie Metálico
Resistente a Impact, splash, slip-resistant
Tipo de producto Zapatos de seguridad