Learn More
Guantes resistentes al calor de piel y algodón Honeywell™
Descripción
Guante anticalor de cuero
• Enteramente forrado de algodón
• Guante anticalor de cuero
• El par
• Enteramente forrado de algodón
• Guante anticalor de cuero
• El par
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE 0075/797/162/07/12/0583 |
| Clasificación | CE CATEGORÍA II |
| Material | Cuero |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (métrico) | 1.3 mm |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Material de revestimiento | Algodón |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |