Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Guantes
Código de producto. 10105374
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
10105374 10 1 par
10115374 11 1 par
10339264 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Artikelnummer. 10105374 Leverandør Honeywell KCL™ Leverandørnr. 089010111X
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hecho de Viton . Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Vitoject™ Los guantes 890 tienen una calidad excelente y son resistentes a los químicos. Los guantes son excelentes para trabajar con productos químicos agresivos.
  • NCA < 0,65
  • El ajuste holgado permite usar guantes que protegen del calor debajo
  • Se puede reutilizar después de la contaminación con ciertos productos químicos, después de un proceso de limpieza especial (consulte KCL Laboratorios)
  • Se puede combinar con ropa de protección química.
  • Excelente baja degradación
  • Buena resistencia a los hidrocarburos aromáticos policíclicos (petroquímicos).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificaciones/conformidad Norma IFA 1301115
Color Negro
Latex Free Sí
Material Viton
Tipo de producto Guantes
Tamaño 10
Grosor (métrico) 0.7 cm
Longitud (métrico) 340-360 cm