Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Thermoplus™ Guante protector contra el calor
Descripción
- El diseño ambidiestro los hace especialmente económicos.
- Marcado según tamaño por diferentes colores en la pulsera contacto calor hasta 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | IFA 0401039 |
| Color | Gris |
| Latex Free | No |
| Material | Para-aramida, Algodón |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 10 |
| Temperature (Metric) Max | 100 °C |
| Longitud (métrico) | 350 cm |