Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ KarboTECT™ 950 guantes
Descripción
- Su diseño ambidiestro los hace especialmente económicos.
- Calentar hasta 250 °C
- Apto para manipulación de alimentos según UE 1935/2004
- Buen aislamiento térmico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | IFA 0401104 |
| Color | Amarillo, Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Para-aramida, Fibra de carbono |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 9 |
| Temperature (Metric) Max | 250 °C |
| Longitud (métrico) | 240-260 cm |