Learn More
Sperian™ Guantes de protección térmica Honeywell™
Descripción
- Forro de fieltro y Kevlar™ con un tejido de vidrio entre las dos capas
- Ambidiestro
- Buena protección contra las salpicaduras de metal fundido
- Excelente aislamiento con respecto a la temperatura de contacto, llegando a soportar 900 °C durante hasta 20 segundos
- El puño de tejido de vidrio aluminizado protege una gran parte del antebrazo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420/EN 388/EN 407 |
| Clasificación | EPI de categoría III |
| Descripción | Tejido de vidrio revestido de caucho y silicona |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Vidrio, Caucho, Silicona |
| Tipo de producto | Guantes |
| Temperature (Metric) Max | 600 °C |
| Material de revestimiento | Caucho y silicona |
| Cantidad | 2/pack |
| Resistente a | Altas temperaturas |
| Mostrar más |