Learn More
Brady™ Honeywell Escáner Bluetooth HD Xenon 1952H mejorado
Código de producto. 17282304 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
Bluetooth, USB
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño de la unidad
17282304 Bluetooth, USB cada uno
1 options
Código de producto. 17282304 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 306803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00€
    1386.41€ / paquete de 1
    Ahorro 118.59€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
El escáner de área inalámbrico Xenon 1952H HD ofrece escaneo de códigos de barras y captura de imágenes digitales de calidad superior.
  • Xenon 1952H HD incorpora una arquitectura de decodificación revolucionaria y un sensor personalizado, lo que permite una mayor profundidad de campo, una lectura más rápida y un mejor rendimiento de escaneo en códigos de barras de mala calidad.
  • Desde códigos de barras lineales de alta densidad hasta códigos de barras 2D que se encuentran directamente en la pantalla de un dispositivo móvil, Xenon 1952H HD decodifica prácticamente todos los códigos de barras con facilidad. Xenon 1952H HD incorpora una radio Bluetooth Clase 2, v2.1, que permite un movimiento sin restricciones hasta 10 m desde la base, y una batería que proporciona hasta 14 horas de duración de la batería.
  • Para mayor comodidad, un sistema de localización ayuda a encontrar lectores perdidos
Especificaciones
Descripción Densidad alta Imager Sensor
Tipo de conexión Bluetooth, USB
Fuente de alimentación Batería de iones de litio
Alternate Part Number XENON 1952HHD