Learn More
Brady™ Honeywell Escáner portátil de alta definición Xenon 1950H mejorado para el cuidado de la salud
Descripción
- El lector incorpora una revolucionaria arquitectura de decodificación y un sensor personalizado, lo que permite una mayor profundidad de campo, una lectura más rápida y un rendimiento de lectura mejorado en códigos de barras de mala calidad
- Desde códigos de barras lineales de alta densidad hasta códigos de barras 2D que se encuentran directamente en la pantalla de un dispositivo móvil, el escáner 1950H HD decodifica prácticamente todos los códigos de barras con facilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Densidad alta Imager Sensor |
| Tipo de conexión | USB |
| Fuente de alimentación | 500 mA (a 5 VCC) |
| Alternate Part Number | XENON 1950HHD |