Learn More
Honeywell™ Gafas de seguridad Edge™ T5600
Código de producto. 12334719
Cambiar vista
Click to view available options
Color de marco:
Azul
Gris
Negro
Tinción de lente:
Ahumado
Transparente
Valor de transmitancia:
Transmitancia luminosa (nominal): 10 %
Transmitancia luminosa (nominal): 90%
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color de marco Tinción de lente Valor de transmitancia unitSize
12334719 Gris Transparente Transmitancia luminosa (nominal): 90% cada uno
12344719 Azul Transparente Transmitancia luminosa (nominal): 90% cada uno
12354719 Negro Ahumado Transmitancia luminosa (nominal): 10 % cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12334719 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 908300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Las gafas de seguridad Edge™ T5600 incluyen una montura de nailon con bisagras pivotantes y patillas rectas o curvas de longitud ajustable. La monolente curva de policarbonato con protecciones laterales envolventes e integradas es resistente a impactos y rayos UV, con revestimiento 4A y con propiedades antivaho, antiarañazos y antiestática.
  • Tipo de producto: Gafas de seguridad
  • Material (montura): Nailon
  • Material (lente): Policarbonato (PC)
  • Tratamiento de lente: Revestimiento 4A
  • Propiedades de lente: Antivaho, antiarañazos, anti-UV, antiestática
  • Protección con UV: Un 99 % hasta 365 nm
  • Resistencia a impactos: Bola de acero de 6 mm a 45 m/s
  • Resistencia a la temperatura: Hasta 80 °C
  • Estándares: EN 166 1F (lente), EN 166 F (montura)
  • Peso: 32 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166 1F (lente), EN 166 F (montura)
Tipo de lente Monolente curva
Grosor (imperial) 0,09 in
Grosor (métrico) 2,25 mm
Revestimiento de lente Antivaho, Antiestática, Antiarañazos, Anti-UV
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Protección ocular
Color de marco Gris
Modelo Edge T5600
Estilo de patillas Bisagra pivotante
Valor de transmitancia Transmitancia luminosa (nominal): 90%
Peso (imperial) 1,13 oz
Peso (métrico) 32 g
Material Nailon, policarbonato
Desechables No
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Nailon
Protección UV Un 99 % hasta 365 nm
Frame Type Patillas rectas o curvas de longitud ajustable
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave