Learn More
Honeywell Analytics™ Detectores de un único gas GasAlertClip Extreme
Código de producto. 11905684
Change view
Click to view available options
Componentes medidos:
Oxígeno
Sulfuro de hidrógeno
Intervalo de medición:
De 0 a 100 ppm
Del 0 al 30%
Garantía:
2 años
Duración de la batería:
2 años
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición Garantía Duración de la batería unitSize
11905684 Sulfuro de hidrógeno De 0 a 100 ppm 2 años 2 años cada uno
15620515 Oxígeno Del 0 al 30% 2 años 2 años cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11905684 Proveedor Honeywell Analytics™ N.º de proveedor GA24XTH510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Duradero, fiable, exacto, fácil de usar
Simplicity and minimal training requirements make these gas detectors low-cost option and compact, lightweight design makes them versatile and comfortable.
  • Full function self-test of sensor, battery status, circuit integrity and audible/visual alarms
  • Bright wide-angled visual alarm bars and internal vibrating alarm for high noise environments
  • Large confidence LCD displays life remaining in months, days and hours
  • Water resistant
SO2
  • Temperature Range: -30° to +50°C (-22° to +122°F)
  • Measuring Range: 0 to 100ppm
  • Alarm Level (low/high): 5/10ppm
  • Warranty: Two-year detector only
O2
  • Temperature Range: -20° to +50°C (-4° to +122°F)
  • Measuring Range: 0 to 30.0% by vol
  • Alarm Level (low/high): 19.5/23.5%
  • Requires calibration
  • Warranty: Two-year detector only
CO
  • Temperature Range: -30° to +50°C (-22° to +122°F)
  • Measuring Range: 0 to 300ppm
  • Alarm Level (low/high): 35/200ppm
  • Two- and three-year detectors available
H2S
  • Alarm Level (low/high): Selectable to 5/10ppm or 10/15ppm
  • Temperature Range: -40° to +50°C (-40° to +122°F)
  • Two- and three-year detectors available
  • Measuring Range: 0 to 100ppm
Applications:
For detection of H2S, CO, SO2, O2
Compliance
ATEX: CE III 1 G Exia IIC T4, CE: Conformidad Europea, Clase I, División 1, Grupo A, B, C, D, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR Exia IIC T4, Directiva CEM 89/336/CEE
Garantía
Garantía de dos o tres años a partir de la activación (con un funcionamiento normal y una vida útil de un año)
Especificaciones
Tipos de alarma Visual, con vibración, sonoro (95 dB)
Duración de la batería 2 años
Certificaciones/conformidad ATEX: CE III 1 G Exia IIC T4, CE: Conformidad Europea, Clase I, División 1, Grupo A, B, C, D, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR Exia IIC T4, Directiva CEM 89/336/CEE
Fondo (imperial) 1,1 in
Fondo (métrico) 2.79 cm
Componentes medidos Sulfuro de hidrógeno
Tipo de pantalla LCD
Altura (imperial) 3,2 in
Altura (métrico) 8.12 cm
Rango de humedad Del 5 al 95%
Clasificación IP 66/67
Longitud (métrico) 5.08 cm
Intervalo de medición De 0 a 100 ppm
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +122°F
Intervalo de temperatura (métrico) De - 40° a + 50 °C
Garantía 2 años
Peso (imperial) 2,7 oz
Peso (métrico) 76 g
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5.08 cm