Learn More
Sperian™ Respirador Honeywell™ Premium serie 2000
Descripción
- Se repliegan y embalan en bolsas selladas individualmente para el transporte y almacenamiento
- Probadas con dolomita lo que demuestra la resistencia de las mascarillas a la obstrucción con el paso del tiempo
- Con válvula de exhalación de alta eficacia para mayor protección
- El cierre de cara de doble capa proporciona protección y comodidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 149 : 2001 A1: 2009 |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | FFP1 |
| Tipo de producto | Respirador de protección |
| Tamaño | M |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, química, construcción, protección contra incendios, servicios alimentarios, silvicultura, gobierno, fabricación, minería, servicios municipales, petróleo y gas, sector farmacéutico, acero y metales, servicios públicos |
| Sin látex | Sí |
| Modelo | 2110 FFP1 |
| Cantidad | 25/paq. |
| Mostrar más |