Learn More
HONB, CVR
Código de producto. 30403531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403531 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30403531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH66955050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HONB
CAS 21715-90-2
Fórmula molecular C9H9NO3
Cantidad 50 g
Sinónimo 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-hydroxy-4,7-methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, 3,5-Dioxo-4-azatricyclo[5.2.1.02'6]dec-8-en-4-ol, HONB, N-Hydroxy-5-bicyclo[2.2.1]heptene-2,3-dicarboximide, N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, NSC 100740, NSC 12953
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO3/c11-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)10(8)13/h1-2,4-7,13H,3H2/t4-,5+,6?,7?
SMILES ON1C(=O)C2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)C2C1=O
Peso molecular (g/mol) 179.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0582