Learn More
Ácido homovanílico, TRC
Código de producto. 17939994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17939994 50 mg 50 miligramos
17928104 1 g 1 g
17997804 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17939994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH66950050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 306-08-1
Fórmula molecular C9 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 182.17
Sinónimo Benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, Acetic acid, (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic acid, HVA, Homovanillic acid, NSC 16682, Vanilacetic acid
Nombre IUPAC ácido 2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acético
SMILES COc1cc(CC(=O)O)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homovanillic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579
Porcentaje de pureza >95%