Learn More
Ácido homovanílico sulfato de sal sódica, TRC
Código de producto. 30134057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134057 25 mg 25 miligramos
30009740 5 mg 5 miligramos
30003537 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH66950525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38339-06-9
Fórmula molecular C9 H10 O7 S
Peso molecular (g/mol) 262.24
Sinónimo 3-Methoxy-4-(sulfooxy)-benzeneacetic Acid Disodium Salt;
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-metaxi-4-sulfooxifenil)acético
SMILES COc1cc(CC(=O)O)ccc1OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homovanillic Acid Sulfate (HVA)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O7S/c1-15-8-4-6(5-9(10)11)2-3-7(8)16-17(12,13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0147
Porcentaje de pureza >95%