Learn More
Homovanillic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16499066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499066 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0384
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Homovanillic acid is a dopamine metabolite found to be associated with aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency, celiac disease, growth hormone deficiency, and sepiapterin reductase deficiency.
Homovanillic acid is a dopamine metabolite found to be associated with aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency, celiac disease, growth hormone deficiency, and sepiapterin reductase deficiency.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homovanillic acid
CAS 306-08-1
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Vanilacetic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.94 mM) ∣H2O : 8.33 mg/mL (45.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism