Learn More
Ácido homovanílico-d3, TRC
Código de producto. 30401704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30401704 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30401704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6695021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homovanillic Acid-D3 (HVA)
CAS 74495-71-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H3 H7 O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo Homovanillic Acid-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CC(=O)O)ccc1O
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-hidroxi-3-(trideuteriometoxi)fenil]acético
Peso molecular (g/mol) 185.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0767
Porcentaje de pureza >95