Learn More
Ácido homovanílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10103800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10103800 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10061980 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10103800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162530010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.35€
    81.65€ / 1 g
    Ahorro 9.70€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 306-08-1 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 306-08-1
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00004350
Clave InChI QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo homovanillic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, vanillacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homovaniuic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, homovanillate, 4-hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid
PubChem CID 1738
ChEBI CHEBI:545959
Nombre IUPAC ácido 2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acético
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homovanillic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 141°C to 145°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H3(OCH3)CH2CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 10, 409
Índice Merck 15, 4779
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,ether,soluble in benzene,insoluble in cyclohexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino