Learn More
Ácido homovanílico-13C6, TRC
Código de producto. 30406612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406612 1 mg
30401908 0.5 mg
30393075 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406612 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6695031MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185016-45-8
Fórmula molecular 13C6 C3 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 188.1292
Sinónimo Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-acetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-1,2,3,4,5,6-13C6)acetic acid, 4-Hydroxy-3-methoxybenzene-1,2,3,4,5,6-13C6-acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-13C6)acetic acid, [3-Methoxy-4-hydroxy(phenyl-13C6)]acetic acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenyl-13C6-acetic acid, Homovanillic acid-13C6, Homovanillic acid 13C6 (phenyl-13C6), Vanilacetic acid-13C6
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxi-3-metoxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)ácido acético
SMILES CO[13c]1[13cH][13c](CC(=O)O)[13cH][13cH][13c]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homovanillic acid-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)/i2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.078
Porcentaje de pureza >95%