Learn More
Homosildenafilo, LoGiCal
Código de producto. 30460233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460233 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460233 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1270.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homo Sildenafil
CAS 642928-07-2
Nombres de analitos o componentes Homo Sildenafil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H32 N6 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethyl- (9CI), Homosildenafil
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N6O4S/c1-5-8-18-20-21(27(4)26-18)23(30)25-22(24-20)17-15-16(9-10-19(17)33-7-3)34(31,32)29-13-11-28(6-2)12-14-29/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,24,25,30)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC)CC4
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-(4-etilpiperazin-1-il)sulfonilfenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 488.6
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.2206 g/mol