Learn More
Homosibutramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Homosibutramine |
| CAS | 935888-80-5 |
| Fórmula molecular | C18 H28 Cl N |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Homo Sibutramine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28ClN/c1-5-20(4)17(13-14(2)3)18(11-6-12-18)15-7-9-16(19)10-8-15/h7-10,14,17H,5-6,11-13H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(C)C(CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-N-etil-N,3-dimetilbutan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 293.875 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.191 |