Learn More
Clorhidrato de homosibutramina, TRC
Código de producto. 30396682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396682 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30396682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH45923050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homosibutramine Hydrochloride
CAS 2512216-67-8
Fórmula molecular C18H28ClN . (HCl)
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-(4-Chlorophenyl)-N-ethyl-N-methyl-α-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28ClN.ClH/c1-5-20(4)17(13-14(2)3)18(11-6-12-18)15-7-9-16(19)10-8-15;/h7-10,14,17H,5-6,11-13H2,1-4H3;1H
SMILES CCN(C(C1(C2=CC=C(Cl)C=C2)CCC1)CC(C)C)C.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de 1-(1-(4-clorofenil)ciclobutil)-N-etil-N,3-dimetilbutan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 330.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.65