Learn More
Homosalato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Homosalate |
| CAS | 118-56-9 |
| Fórmula molecular | C16 H22 O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Homosalate, Salicylic acid 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxibenzoato de (3,3,5-trimetilciclohexilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 262.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.1569 |