Learn More
Homosalato, Mikromol™
Código de producto. 17947414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17947414 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17947414 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1570.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Homosalato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homosalate
CAS 118-56-9
Nombres de analitos o componentes Homosalate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H22 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Homosalate, Salicylic acid 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3
SMILES CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzoato de (3,3,5-trimetilciclohexilo)
Peso molecular (g/mol) 262.34
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1569 g/mol