Learn More
Homosalate, MedChemExpress
Código de producto. 16488516
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16488516 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488516 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0928
MedChemExpress Homosalate is an organic compound used in some sunscreens, it is used as a chemical UV filter, protecting the skin from sun damage.
Homosalate is an organic compound used in some sunscreens, it is used as a chemical UV filter, protecting the skin from sun damage.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homosalate
CAS 118-56-9
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H22O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Homomenthyl salicylate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (381.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(OC1CC(C)(C)CC(C)C1)C2=CC=CC=C2O
Peso molecular (g/mol) 262.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.34
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Liquid