Learn More
Homosalato, LoGiCal
Código de producto. 30458160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458160 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458160 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1570.00
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Homosalato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homosalate
CAS 118-56-9
Nombres de analitos o componentes Homosalate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H22 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Homosalate, Salicylic acid 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17 H,8-10H2,1-3H3
SMILES CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzoato de (3,3,5-trimetilciclohexilo)
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 262.34
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1569 g/mol