Learn More
Homosalato-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Homosalate-d4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 D4 H18 O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Salicylic Acid 3,3,5-Trimethylcyclohexyl Ester-d4, 3,3,5-Trimethylcyclohexanol Salicylate-d4, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl Salicylate-d4, Eusolex HMS-d4, Filtrosol A-d4, Heliopan-d4, Heliopan HMS-d4, Heliophan-d4, Homomenthyl Salicylate-d4, Kemester-d4, Kemester HMS-d4, NSC 164918-d4, Neo Heliopan-d4, Neo Heliopan HMS-d4, Parsol HMS-d4, Uniderm Homsal-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3/i4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC2CC(C)CC(C)(C)C2)c(O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-hidroxi-benzoato de (3,3,5-trimetilciclohexilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 266.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.182 |
| Mostrar más |