Learn More
Homosalato-d4, TRC
Código de producto. 30396404
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396404 10 mg 10 miligramos
30400898 1 mg 1 miligramo
30397571 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396404 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH61400210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homosalate-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 D4 H18 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Salicylic Acid 3,3,5-Trimethylcyclohexyl Ester-d4, 3,3,5-Trimethylcyclohexanol Salicylate-d4, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl Salicylate-d4, Eusolex HMS-d4, Filtrosol A-d4, Heliopan-d4, Heliopan HMS-d4, Heliophan-d4, Homomenthyl Salicylate-d4, Kemester-d4, Kemester HMS-d4, NSC 164918-d4, Neo Heliopan-d4, Neo Heliopan HMS-d4, Parsol HMS-d4, Uniderm Homsal-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3/i4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC2CC(C)CC(C)(C)C2)c(O)c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetradeuterio-6-hidroxi-benzoato de (3,3,5-trimetilciclohexilo)
Peso molecular (g/mol) 266.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.182
Porcentaje de pureza >95