Learn More
(+/-)-Homoprolina, TRC
Código de producto. 30405899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405899 10 mg
30392213 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH60500010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56879-46-0
Fórmula molecular C6 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Sinónimo 2-Pyrrolidineacetic acid, (±)-Homoproline, 2-(Pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Nombre IUPAC 2-pirrolidina-2-ácido ilacético
SMILES OC(=O)CC1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Homoproline
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)4-5-2-1-3-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.079