Learn More
Sal sódica de homopravastatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Homopravastatin sodium salt |
| CAS | 159225-12-4 |
| Fórmula molecular | C24 H37 O7 . Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ,6-trihydroxy-2-methyl-8-[[(2S)-2-methyl-1-oxopentyl]oxy]-, sodium salt (1:1), (βR,ΔR,1S,2S,6S,8S,8aR)-, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ,6-trihydroxy-2-methyl-8-[(2-methyl-1-oxopentyl)oxy]-, monosodium salt, [1S-[1α(βS*,εS*),2α,6α,8β(R*)]]-, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ,6-trihydroxy-2-methyl-8-[[(2S)-2-methyl-1-oxopentyl]oxy]-, monosodium salt, (βR,γR,1S,2S,6S,8S,8aR)- (9CI), Pravastatin Sodium Imp. C (EP) as Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38O7.Na/c1-4-5-15(3)24(30)31-21-12-18(26)10-16-7-6-14(2)20(23(16)21)9-8-17(25)11-19(27)13-22(28)29;/h6-7,10,14-15,17-21,23,25-27H,4-5,8-9,11-13H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/t14-,15-,17+,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].CCC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | sodio;(3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hidroxi-2-metil-8-[(2S)-2-metilpentanoil]oxi-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 460.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.2437 |