Learn More
Homopiperazina, TRC
Código de producto. 30408615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408615 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30408615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6014001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homopiperazine
CAS 505-66-8
Fórmula molecular C5 H12 N2
Cantidad 1 g
Sinónimo Hexahydro-1H-1,4-diazepine, 1,4-Diazacycloheptane, Hexahydro-1,4-diazepine, Hexahydro-1H-1,4-diazepine, Homopiperazine, Perhydro-1,4-diazepine, Trimethyleneethylenediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2/c1-2-6-4-5-7-3-1/h6-7H,1-5H2
SMILES C1CNCCNC1
Nombre IUPAC 1,4-diazepano
Peso molecular (g/mol) 100.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.1