Learn More
Sal disódica de homopiperazina-N,N'-bis-[2-(ácido etanosulfónico)], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Homopiperazine-N,N’-bis-[2-(ethanesulfonic acid)] Disodium Salt |
| Fórmula molecular | C9 H18 N2 Na2 O6 S2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Tetrahydro-1H-1,4-diazepine-1,4(5H)-diethanesulfonic Acid Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20N2O6S2.2Na/c12-18(13,14)8-6-10-2-1-3-11(5-4-10)7-9-19(15,16)17;;/h1-9H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na]OS(=O)(=O)CCN1CCCN(CCS(=O)(=O)O[Na])CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(2-sodiooxisulfoniletil)-1,4-diazepan-1-il]etilsulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 360.359 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.04 |