Learn More
Homopiperazina-5-ona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413587 250 mg 250 miligramos
11411630 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26990.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34376-54-0 | C5H10N2O | 114.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34376-54-0
Fórmula molecular C5H10N2O
Peso molecular (g/mol) 114.148
Número MDL MFCD00766804
Clave InChI QPPLBCQXWDBQFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4 diazepan-5-one, homopiperazin-5-one, 5-homopiperazinone, 2,3,6,7-tetrahydro-1h-1,4-diazepin-5 4h-one, 5h-1,4-diazepin-5-one, hexahydro, 2,3,4,5,6,7-hexahydro-1h-1,4-diazepin-5-one, peakdale1_000765, acmc-1ctxs, 1,4-diazepan-5-one, hexahydro-1h-1,4-diazepin-5-one
PubChem CID 2737264
Nombre IUPAC 1,4-diazepan-5-ona
SMILES C1CNCCNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homopiperazin-5-one
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 95%