Learn More
Homoftalonitrilo, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11388785
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11388785 5 g 5 g
11398785 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11388785 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12419.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3759-28-2 | C9H6N2 | 142.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3759-28-2
Fórmula molecular C9H6N2
Peso molecular (g/mol) 142.16
Número MDL MFCD00001895
Clave InChI GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
PubChem CID 77368
Nombre IUPAC 2-(cianometil)benzonitrilo
SMILES N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material Homophthalonitrile
Punto de fusión 73°C to 79°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1940497
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico