Learn More
Anhídrido homoftálico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462967 50 g 50 g
11452967 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15538.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 703-59-3 | C9H6O3 | 162.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermediario químico y orgánico.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Temperatura de almacenamiento: de 15 a 30 °C. Almacenar en gas inerte. Almacenar lejos de la exposición a la humedad, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 703-59-3
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.144
Número MDL MFCD00006894
Clave InChI AKHSBAVQPIRVAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo homophthalic anhydride, 1,3-isochromandione, isochroman-1,3-dione, 1h-2-benzopyran-1,3 4h-dione, homophthalic acid anhydride, 4h-2-benzopyran-1,3-dione, 1h-isochromene-1,3 4h-dione, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran-1,3-dione, 4h-benzo c pyran-1,3-dione, homophthalic anhydride 2-carboxyphenylacetic anhydride
PubChem CID 12801
Nombre IUPAC 4H-isocromeno-1,3-diona
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homophthalic anhydride
Punto de fusión 140°C to 144°C
Cantidad 50 g
Beilstein 5244
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza ≥97%