Learn More
Ácido homoftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Homophthalic acid |
| CAS | 89-51-0 |
| Fórmula molecular | C9H8O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O4/c10-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(carboximetil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0423 |