Learn More
Ácido homoftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412477 250 g 250 g
11402477 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14297.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-51-0 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-51-0
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.159
Número MDL MFCD00004326
Clave InChI ZHQLTKAVLJKSKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo homophthalic acid, 2-carboxymethyl benzoic acid, benzeneacetic acid, 2-carboxy, 2-carboxyphenylacetic acid, 2-carboxybenzeneacetic acid, alpha-carboxy-o-toluic acid, o-carboxymethyl benzoic acid, 2-carboxyphenyl acetic acid, o-toluic acid, alpha-carboxy, toluene-alpha,2-dicarboxylic acid
PubChem CID 66643
Nombre IUPAC ácido 2-(carboximetil)benzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homophthalic acid
Punto de fusión ∼180°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 1872069
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99%