Learn More
Ácido homoftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10438270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10438270 25 g Frasco de vidrio 25 g
10694772 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10438270 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120840250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-51-0 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-51-0
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00004326
Clave InChI ZHQLTKAVLJKSKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo homophthalic acid, 2-carboxymethyl benzoic acid, benzeneacetic acid, 2-carboxy, 2-carboxyphenylacetic acid, 2-carboxybenzeneacetic acid, alpha-carboxy-o-toluic acid, o-carboxymethyl benzoic acid, 2-carboxyphenyl acetic acid, o-toluic acid, alpha-carboxy, toluene-alpha,2-dicarboxylic acid
PubChem CID 66643
Nombre IUPAC ácido 2-(carboximetil)benzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homophthalic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 178.0°C to 182.0°C
Color Gris o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2C6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 857
Información de solubilidad Solubility in water: 12g/L (20 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Homophthalic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.