Learn More
Clorhidrato de homomorfolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470367 5 g 5 g
11460367 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21749.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 178312-62-4 | C5H12ClNO | 137.607 g/mol
Homomorpholine Hydrochloride is a useful synthetic intermediate. It is used to prepare homomorpholine oxazolidinone with antibacterial activities. It is also used to synthesize A2A adenosine receptor antagonists for the treatment of Parkinson's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Mantener lejos de agentes oxidantes y el agua/humedad. Almacenar un una atmósfera inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178312-62-4
Fórmula molecular C5H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 137.607
Número MDL MFCD02683070
Clave InChI LJRCWNIWOVZLKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-oxazepane hydrochloride, homomorpholine hydrochloride, 1,4-oxazepine, hexahydro-, hydrochloride, homomorpholine hcl, 1,4-oxazepan hydrochloride, 1,4 oxazepane hydrochloride, hexahydro-1,4-oxazepine hydrochloride, homomorpholine-hydrochloride, homo-morpholine hydrochloride, homomorph-oline hydrochloride
PubChem CID 23090214
Nombre IUPAC 1,4-oxacepano; clorhidrato
SMILES C1CNCCOC1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homomorpholine hydrochloride
Punto de fusión 158°C to 164°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.61
Porcentaje de pureza 98%