Learn More
Homomazindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Homomazindol |
| CAS | 36951-86-7 |
| Fórmula molecular | C17 H15 Cl N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Homomazindol, 6-(4-Chlorophenyl)-2,3,4,6-tetrahydro-pyrimido[2,1-a]isoindol-6-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15ClN2O/c18-13-8-6-12(7-9-13)17(21)15-5-2-1-4-14(15)16-19-10-3-11-20(16)17/h1-2,4-9,21H,3,10-11H2 |
| SMILES | OC1(N2CCCN=C2c3ccccc13)c4ccc(Cl)cc4 |
| Nombre IUPAC | 6-(4-clorofenil)-3,4-dihidro-2H-pirimido[1,2-b]isoindol-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 298.767 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.087 |