Learn More
(+/-)-Homohistidina, TRC
Código de producto. 30399546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30399546 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30399546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH59750025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Homohistidine
CAS 5817-77-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H11 N3 O2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O2/c8-6(7(11)12)2-1-5-3-9-4-10-5/h3-4,6H,1-2,8H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES NC(CCc1c[nH]cn1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-(1H-imidazol-4-il)butanoico
Peso molecular (g/mol) 169.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0851
Porcentaje de pureza >95