Learn More
Homoharringtonina, TRC
Código de producto. 30407657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407657 25 mg
30403049 50 mg
30389890 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH59650025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26833-87-4
Fórmula molecular C29 H39 N O9
Peso molecular (g/mol) 545.62
Sinónimo Cephalotaxine, 3-[4-methyl (2R)-2-hydroxy-2-(4-hydroxy-4-methylpentyl)butanedioate], Cephalotaxine, 4-methyl (2R)-2-hydroxy-2-(4-hydroxy-4-methylpentyl)butanedioate (ester) (9CI), Homoharringtonine (8CI), CGX 635, Ceflatonin, Myelostat, NSC 141633, Omacetaxine mepesuccinate, Synribo
SMILES COC(=O)C[C@](O)(CCCC(C)(C)O)C(=O)O[C@H]1[C@H]2c3cc4OCOc4cc3CCN5CCC[C@]25C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homoharringtonine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H39NO9/c1-27(2,33)8-5-10-29(34,16-23(31)36-4)26(32)39-25-22(35-3)15-28-9-6-11-30(28)12-7-18-13-20-21(38-17-37-20)14-19(18)24(25)28/h13-15,24-25,33-34H,5-12,16-17H2,1-4H3/t24-,25-,28+,29-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.2625