Learn More
Tocris Bioscience™ Homoharringtonine
Descripción
Inhibitor of protein synthesis. Blocks elongation phase of translation by binding to the 60-S ribosome subunit. Antileukemic.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Homoharringtonine |
| CAS | 26833-87-4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C29H39NO9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 545.63 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 545.63 |