Learn More
MedChemExpress Homoharringtonine
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Peso molecular | 545.62 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 26833-87-4 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 97.28% |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (91.64 mM) ∣H2O : 1.4 mg/mL (2.57 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Omacetaxine mepesuccinate∣ HHT |
| Objetivo | STAT |
| Mostrar más |