Learn More
Ácido homogenésico, TRC
Código de producto. 30005222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005222 250 mg 250 miligramos
30008980 100 mg 100 miligramos
30008449 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH593400250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 451-13-8
Fórmula molecular C8 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Sinónimo 2,5-Dihydroxybenzeneacetic Acid, 2,5-Dihydroxy-α-toluic Acid, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid, Alcapton, Homogentisinic Acid, NSC 88940
Nombre IUPAC ácido 2-(2,5-dihidroxifenil)acético
SMILES OC(=O)Cc1cc(O)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homogentisic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0423