Learn More
Homogentisic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16454768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16454768 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16454768 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113283
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Homogentisic acid is a specific metabolite in urine and serum, which is used for diagnosis of alkaptonuria.
Homogentisic acid is a specific metabolite in urine and serum, which is used for diagnosis of alkaptonuria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homogentisic acid
CAS 451-13-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (594.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC(O)=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism