Learn More
Ácido homogentísico gamma-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-hydroxy-3H-1-benzofuran-2-one |
| CAS | 2688-48-4 |
| Fórmula molecular | C8 H6 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-2(3H)-benzofuranone, (2,5-Dihydroxyphenyl)-acetic Acid γ-Lactone, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid Lactone, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid γ-Lactone, 5-Hydroxy-2(3H)-benzofuranone, 5-Hydroxy-2-coumaranone, 5-Hydroxy-3H-benzofuran-2-one, Homogentisic Acid Lactone, Homogentisic Lactone, NSC 61996 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O3/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(10)11-7/h1-3,9H,4H2 |
| SMILES | Oc1ccc2OC(=O)Cc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-3H-1-benzofuran-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 150.131 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.032 |