Learn More
Ácido homogenético-13C6, TRC
Código de producto. 30010484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010484 10 mg 10 miligramos
30008190 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH59340210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216468-48-2
Fórmula molecular C213C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 174.1
Sinónimo 2,5-Dihydroxybenzeneacetic Acid-13C6, 2,5-Dihydroxy-α-toluic Acid-13C6, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid-13C6, Alcapton-13C6, Homogentisinic Acid-13C6, NSC 88940-13C6;
Nombre IUPAC 2-(2,5-dihidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)ácido acético
SMILES O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13C](CC(O)=O)=[13CH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homogentisic Acid-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,7+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0624
Porcentaje de pureza >95%