Learn More
Thermo Scientific™ Homogenizador de laboratorio Homogenizer
Código de producto. 15711947
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 50 a 400 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15711947 De 50 a 400 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15711947 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DB5000A
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Consiga una homogeneización eficaz y silenciosa para su preparación de muestras con el mezclador de laboratorio Thermo Scientific™ Homogenizer.
Consiga una homogeneización eficaz y fiable para su preparación de muestras con el mezclador de laboratorio Thermo Scientific™ Homogenizer. El Homogenizer permite la mezcla eficaz y silenciosa de los medios de enriquecimiento con Thermo Scientific™ Dry-Bags™ u otros formatos.
Prepárese para disfrutar de la máxima productividad. En combinación con la bomba peristáltica Thermo Scientific y el diluidor gravimétrico automatizado Thermo Scientific™ Diluflux™, el mezclador de laboratorio Homogenizer equipará su mesa de laboratorio con una solución de preparación y enriquecimiento de muestras automatizada y muy flexible.
  • Gran nivel de versatilidad: la potencia de mezclado y los tiempos de funcionamiento ajustables permiten a los usuarios adaptarse a cualquier tipo de muestra
  • Eficaz y silencioso: homogeneice muestras de 50 ml a 400 ml de forma silenciosa y eficaz
  • Fácil mantenimiento: su estructura de acero inoxidable y las palas patentadas Click & Clean™ permiten una limpieza sencilla
  • Puesta en marcha sencilla: su tamaño compacto y la inserción sencilla de las bolsas hacen del homogenizador de laboratorio Homogenizer una solución perfecta para cualquier laboratorio, sea cual sea el formato de medios que utilice
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 100/240 V
Intervalo de volumen (métrico) De 50 a 400 ml
Fondo (métrico) 45 cm
Altura (métrico) 37 cm
Anchura (métrico) 29 cm
Material de base Acero inoxidable
Descripción Homogenizador de laboratorio Homogenizer
Nivel de ruido < 48 dB
N.º de carreras 4, 6, 8, 10 recorridos/segundo
Tipo de producto Homogeneizador
Frecuencia 50/60 Hz